ZRB2685
Anti-SOX5 Antibody, clone 1I9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
SOX-5, Transcription factor SOX-5
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1I9, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 84.03 kDa
observed mol wt ~84 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat
opakowanie
antibody small pack of 25
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... SOX5(6660)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with DDK-tagged, full-length, Human SOX5.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected DDK-tagged, full-length, recombinant Human SOX5.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX5 in MCF7 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SOX5 in Human prostate tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SOX5 with a KD of 4.5 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1