Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2657
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen IV α2 Antibody, clone 1D9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kolagen typu IV alfa 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1D9
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 168 kDa
observed mol wt ~190 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... COL4A2(1284)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D9 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kolagen typu IV 2. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego kolagenu typu IV 2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kolagen IV 2 w lizacie komórek HEK293.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kolagen IV 2 w lizatach tkanek ludzkiej nerki i ludzkiego łożyska.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło kolagen IV 2 w komórkach A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło kolagen IV 2 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd kolagenu IV 2 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Łańcuch alfa-2(IV) kolagenu (UniProt: P08572) jest kodowany przez gen COL4A2 (Gene ID: 1284) u człowieka. Kolagen, najobficiej występujące białko w organizmie, jest syntetyzowany głównie przez fibroblasty; jednak komórki nabłonkowe mogą również syntetyzować niewielkie ilości kolagenu. Superrodzina kolagenów obejmuje ponad 20 różnych typów kolagenów z co najmniej 38 różnymi łańcuchami polipeptydowymi. Spośród nich typy I, II i III są najbardziej rozpowszechnione i biorą udział w tworzeniu fibryli. Kolagen typu IV tworzy dwuwymiarową siateczkę i jest głównym składnikiem blaszki podstawnej. Jest to kolagen tworzący sieć, który leży u podstaw komórek nabłonka i śródbłonka i działa jako bariera między przedziałami tkanek. Kolagen typu IV ma wielu partnerów wiążących i tworzy szkielet błony podstawnej. Rodzina białek kolagenu typu IV obejmuje sześć izomerycznych łańcuchów, oznaczonych od 1(IV) do 6(IV), z których każdy może tworzyć strukturę potrójnej helisy z 2 innymi łańcuchami, tworząc sieć kolagenu typu IV. Kolagen IV 2 zawiera N-końcową domenę kolagenową 7S (aa 26-183), centralną główną domenę kolagenową, która ma ponad 20 przerw w powtarzających się sekwencjach -Gly-Xaa-Yaa- oraz C-końcową domenę niekolagenową (NC1) (aa 1489-1712). Każdy typ kolagenu IV jest heterotrimerem składającym się z trzech łańcuchów. Tworzenie tych heterotrimerów jest inicjowane przez interakcje domeny NC1 i towarzyszy im fałdowanie domen kolagenowych w potrójne helisy. Kolageny typu IV zawierają również liczne reszty cysteinowe, które są zaangażowane w między- i wewnątrzcząsteczkowe wiązania dwusiarczkowe. Wiadomo, że mutacje w genie COL4A2 powodują chorobę małych naczyń mózgowych, która może prowadzić do krwotoku wewnątrzczaszkowego, torbieli wypełnionych płynem w obrębie półkuli mózgowej i opóźnionego rozwoju psychomotorycznego. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Khoshnoodi, J., et al. (2008). Microsc. Res. Tech. 2008 May; 71(5): 357-370).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)