ZRB2565
Anti-ROR2 clone XBR2-401 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Transbłonowy receptor kinazy tyrozynowo-białkowej ROR2; EC:2.7.10.1, Neurotroficzna kinaza tyrozynowa, związana z receptorem 2)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
XBR2-401, recombinant monoclonal
opis
XBR2-401 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 104.76 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ROR2(4920)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ocena immunocytochemiczna w komórkach T47D.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło ROR2 w komórkach T47D.
Testowane aplikacje
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył ROR2 w milionie komórek T47D.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ROR2 w aplikacjach Western Blotting (Peng, H., et. al. (2017). J Mol Biol. 429 (19); 2954-2973).
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała rekombinowany fragment ludzkiego ROR2 z KD wynoszącym 2,5 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła ROR2 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Peng, H., et. al. (2017). J Mol Biol. 429(19); 2954-2973).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła ROR2 w zastosowaniach ELISA (Peng, H., et. al. (2017). J. Mol Biol. 429(19); 2954-2973).
Analiza immunoenzymatyczna: Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły rekombinowany fragment ludzkiego ROR2.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)