ZRB2557
Anti-Annexin A2 Antibody, clone 1C4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ANX2, Annexin II, Annexin-2, Calpactin I heavy chain, Calpactin-1 heavy chain, Chromobindin-8, Lipocortin II, Placental anticoagulant protein IV (PAP-IV), Protein I, p36
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C4, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.6 kDa
observed mol wt ~38 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ANXA2(302)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected Annexin A2 protein in L6 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Annexin A2 in human and rat lung tissue lysates, and a 1:1,000 dilution detected Annexin A2 in mouse lung tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Annexin A2 in human colon and liver tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Annexin A2 in human colon tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Annexin A2 peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Annexin A2 in L6 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2