Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2538
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM14 Antibody, clone 1J17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko 14 zawierające motyw trójdzielny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 49.77 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... TRIM14(9830)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS). Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1J17 jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym 10889, które specyficznie wykrywa TRIM14. Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego TRIM14.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TRIM14 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TRIM14 w skrawkach tkanki ludzkiej wątroby.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd TRIM14 z co najmniej tysiąckrotnie (1000X) wyższą aktywnością niż w przypadku niespecyficznego peptydu kontrolnego.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TRIM14 w komórkach HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko zawierające motyw trójdzielny 14 (UniProt: Q14142) jest kodowane przez gen TRIM14 (znany również jako KIAA0129) (Gene ID: 9830) u człowieka. Białko kodowane przez TRIM14 jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Odgrywa istotną rolę we wrodzonej obronie immunologicznej przed wirusami i bakteriami. TRIM14 zawiera domenę wiążącą cynk (typu B-box) i dwa regiony coiled-coil. Palec cynkowy B-box jest odpowiedzialny za hamowanie aktywacji transkrypcyjnej, w której pośredniczy SPI1. Brakuje mu N-końcowej domeny RING, która znajduje się w większości innych białek z rodziny TRIM. TRIM14 ulega ekspresji w różnych tkankach, z najwyższą ekspresją w wątrobie, a także w tkankach związanych z układem odpornościowym, takich jak śledziona, grasica i leukocyty krwi obwodowej, i jest niewykrywalny w mięśniach szkieletowych. Białko lokalizuje się w ciałach cytoplazmatycznych; mitochondriach i pęcherzykach cytoplazmatycznych (fagosomach). Opisano cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu dla tego genu. Jest on zaangażowany w różne procesy komórkowe, a jego kluczowe funkcje obejmują obronę przeciwwirusową, autofagię, odpowiedź zapalną oraz proliferację i przeżywalność komórek. TRIM14 ma kluczowe znaczenie w obronie gospodarza przed infekcjami wirusowymi. Jego aktywność przeciwwirusowa jest istotna w kontekście zakażeń wirusami takimi jak HIV, grypa oraz wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Mechanizm przeciwwirusowy jest stymulowany przez geny IFN i sygnalizację cytokinową w układzie odpornościowym. Wiadomo również, że TRIM14 jest związany ze spondyloepimetafizyczną dysplazją typu Geneviève. TRIM14 może przyczyniać się do patogenezy chorób autoimmunologicznych, jeśli jego mechanizmy regulacyjne zostaną zakłócone. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)