ZRB2451
Anti-PROKR2 Antibody, clone 1J6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Anti-ATP5A1 Antibody, clone 1J7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, G-protein coupled receptor 73-like 1, G-protein coupled receptor I5E, GPR73b, GPRg2, PK-R2, PKR2, Prokineticin receptor 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J6, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 44 kDa
observed mol wt ~42 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PROKR2(128674)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell membrane extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PROKR2 in HeLa cell membrane extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PROKR2 in A431 and HeLa cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PROKR2 in THP-1 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PROKR2 in Human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)