ZRB2440
Anti-ATP2A2/SERCA2 Antibody, clone 1G13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type slow twitch skeletal muscle isoform, EC:7.2.2.10, Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca(2+) ATPase, SERCA2, SR Ca(2+)-ATPase 2, Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G13, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, feline, monkey, canine, rat, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ATP2A2(488)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATP2A2/SERCA2 in A549 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ATP2A2/SERCA2 in C2C12 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ATP2A2/SERCA2 in Human skeletal muscle tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound ATP2A2/SERCA2 peptide with a KD of 3.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1