Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2362
Sigma-Aldrich
Anti-p-PKCγ (Thr514) Antibody, clone 4F20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:2.7.11.13, Kinaza białkowa C typu gamma, PKC-gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 4F20
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 78.4 kDa
observed mol wt ~78 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PRKCG(5582)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 4F20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa PKC fosforylowaną na treoninie 514.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom otaczającym fosfotreoninę 514 z ludzkiej PKC.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Phospho-PKC (Thr514) w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Phospho PKC (Thr514) w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Phospho PKC (Thr514) w skrawkach tkanki mózgowej człowieka i szczura.
Test inhibicji peptydowej: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z lizatu ludzkiej tkanki mózgowej zostało uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii immunogennym fosfopeptydem, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza białkowa C typu gamma (UniProt: P05129; znana również jako EC:2.7.11.13, PKC-gamma) jest kodowana przez gen PRKCG (znany również jako PKCG) (Gene ID: 5582) u człowieka. Kinaza białkowa C (PKC), wszechobecna, aktywowana wapniem, zależna od fosfolipidów kinaza serynowo-treoninowa, która bierze udział w transdukcji sygnału związanego z proliferacją, różnicowaniem i apoptozą komórek. Opisano co najmniej jedenaście blisko spokrewnionych izozymów PKC, które różnią się strukturą, właściwościami biochemicznymi, rozmieszczeniem w tkankach, lokalizacją subkomórkową i specyficznością substratową. PKC jest aktywowaną wapniem, zależną od fosfolipidów i diacylogliceroli (DAG) kinazą serynowo-treoninową, która odgrywa różne role w komórkach neuronalnych i tkankach oka. Wiąże i fosforyluje receptor glutaminianu GRIA4/GLUR4 i reguluje jego funkcję poprzez zwiększenie ekspresji GRIA4 związanej z błoną plazmatyczną. Domena katalityczna PKC zawiera miejsce wiążące ATP. Jego domena regulatorowa ma miejsce wiązania Ca2+. Aminokońcowa połowa domeny regulatorowej zawiera dwa konserwowane regiony, C1 i C2, które odgrywają istotną rolę w regulacji aktywności enzymu. Domena katalityczna składa się z wysoce konserwowanych regionów C3 i C4. Region C3 zawiera sekwencję konsensusową wiążącą ATP, podczas gdy region C4 jest odpowiedzialny za wiązanie substratu białkowego. Domena kinazy białkowej PKC jest zlokalizowana w aminokwasach 351-614, a domena C-końcowa kinazy AGC znajduje się w aminokwasach 615-685. Opisano dwie izoformy PKC, które są wytwarzane przez alternatywne splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Saito, N., and Shirai, Y. (2002). J. Biochem. 132(5); 683-687; Coussens, L., et al. (1986). Science. 233(4766); 859-866).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)