ZRB2337
Anti-MGEA5/OGA Antibody, clone 1B3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen 5 eksprymowany przez oponiaki, Beta-N-acetyloglukozaminidaza, Beta-N-acetyloheksozoaminidaza, Beta-heksozoaminidaza, Białko O-GlcNAcase, EC:3.2.1.169, Jądrowa cytoplazmatyczna O-GlcNAaza i acetylotransferaza, NCOAT, N-acetylo-beta-D-glukozaminidaza, N-acetylo-beta-glukozaminidaza
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B3, recombinant monoclonal
opis
1B3 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 102.92 kDa
observed mol wt ~120 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, horse, canine, porcine, bovine, feline
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... OGA(10724)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MGEA5/OGA w lizacie komórek NIH3T3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MGEA5/OGA w lizatach komórek HeLa i HepG2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MGEA5/OGA w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd MGEA5/OGA z KD wynoszącym 9,9 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)