ZRB2310
Anti-PKCγ Antibody, clone 2B9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Protein kinase C gamma type;EC:2.7.11.13;PKC-gamma
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B9, recombinant monoclonal
opis
2B9 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 78.45 kDa
observed mol wt ~78 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCG(5582)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKC in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PKC in Human brain and Rat brain tissue lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PKC with a KD of 1.4 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PKC in human cerebellum tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PKC in human cerebellum tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1