ZRB2155
Anti-ROCK2 Antibody, clone 1B20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Rho-associated protein kinase 2;Rho kinase 2;Rho-associated coiled-coil-containing protein kinase 2;Rho-associated coiled-coil-containing protein kinase II;ROCK-II;p164 ROCK-2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B20, recombinant monoclonal
opis
1B20 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 160.9 kDa
observed mol wt ~165 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, canine, feline, horse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ROCK2(9475)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ROCK2 in HepG2 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ROCK2 in A549, Raw264.7, and C6 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ROCK2 in human cerebral cortex tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ROCK2 in C6 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound ROCK2 peptide with a KD of 1.8 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ROCK2 in HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1