ZRB2107
Anti-RBPJ Antibody, clone 2D10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Recombining binding protein suppressor of hairless;CBF-1;J kappa-recombination signal-binding protein;RBP-J kappa;RBP-J;RBP-JK;Renal carcinoma antigen NY-REN-30
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D10, recombinant monoclonal
opis
2D10 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 55.64 kDa
observed mol wt ~58 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBPJ(3516)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RBPJ in NIH3T3 cell nuclear extract.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RBPJ in HeLa cell nuclear extract.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected RBPJ in one million Raji cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected RBPJ in A431 and C6 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RBPJ peptide with a KD of 3.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected RBPJ in human stomach and human liver tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RBPJ in NIH3T3 cell nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1