ZRB2057
Anti-ABCA1 Antibody, clone 1J11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ATPaza transportująca fosfolipidy ABCA1; EC: 7.6.2.1 1; członek podrodziny A kasety wiążącej ATP 1; transporter kasety wiążącej ATP 1; ABC-1; kaseta wiążąca ATP 1; białko regulujące wypływ cholesterolu
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J11, recombinant monoclonal
opis
1J11 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 254.3 kDa
observed mol wt ~250 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine, rat, bovine, feline, monkey, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA1(19)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanki wątroby ludzkiej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło ABCA1 w wycinkach tkanki ludzkiej wątroby.
Testowane aplikacje
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała ABCA1 z KD 2,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło ABCA1 w lizacie tkanki wątroby myszy.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło ABCA1 w milionie komórek HepG2.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ABCA1 w komórkach HepG2.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)