ZRB1997
Anti-EphA2 Antibody, clone 2C3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Ephrin type-A receptor 2;EC: 2.7.10.1;Epithelial cell kinase;Tyrosine-protein kinase receptor ECK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C3, recombinant monoclonal
opis
2C3 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 108.27 kDa
observed mol wt ~120 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, monkey
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, porcine, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHA2(1969)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysates.
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected EphA2 in PC3 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected EphA2 in A431, HEK293, and COS-7 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound EphA2 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EphA2 in human cerebral cortex tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected EphA2 in one million PC3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EphA2 in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1