ZRB1956
Anti-Axl Antibody, clone 3D13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Tyrosine-protein kinase receptor UFO;EC:2.7.10.1;AXL oncogene
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D13, recombinant monoclonal
opis
3D13 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 98.34 kDa
observed mol wt ~140 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
monkey, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AXL(558)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in COS-7 and NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Axl (UFO) in COS-7 cell lysate and 1:1,000 dilution detected Axl (UFO) in NIH3T3 cell lysate.
.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Axl in U-251 MG cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected Axl (UFO) in one million U251 MG cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Axl (UFO) peptide with a KD of 3.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Axl (UFO) in human skeletal muscle tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1