Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB1943
Sigma-Aldrich
Anti-Notch1 Antibody, clone 1A32 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A32, recombinant monoclonal
opis
1A32 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 272.51 kDa
observed mol wt ~125 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 1A32 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Notch1. Celuje w epitop w obrębie 13 aminokwasów od domeny zewnątrzkomórkowej w C-końcowej połowie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z domeny zewnątrzkomórkowej w C-końcowej połowie ludzkiego Notch1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Notch1 w lizacie komórek HEK293.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Notch1 z komórek HEK293 typu dzikiego, ale nie z komórek z nokautem Notch1.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 z reprezentatywnej partii wykryło Notch1 w komórkach HeLa i A431.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd Notch1 z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Notch1, klon 1A32 10889, nr kat. ZRB1943, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Notch1 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Neurogenic locus notch homolog protein 1 (UniProt: P46531; znane również jako Notch 1, hN1, Translocation-associated notch protein TAN-1) jest kodowane przez gen NOTCH1 (znany również jako TAN1) (Gene ID: 4851) u człowieka. Notch1 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-18), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej długą domenę zewnątrzkomórkową (aa 19-1735), domenę transbłonową (aa 1736-1756) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1757-2555). Ulega ekspresji w większości tkanek płodowych i występuje w dużych ilościach w śledzionie, pniu mózgu i tkance płucnej. Występuje również w większości dorosłych tkanek limfoidalnych. Notch1 jest syntetyzowany w retikulum endoplazmatycznym w nieaktywnej formie i jest proteolitycznie rozszczepiany przez podobną do furyny konwertazę w sieci trans-Golgiego, zanim dotrze do błony plazmatycznej, aby uzyskać aktywną, dostępną dla ligandów formę. W wyniku rozszczepienia powstaje C-końcowy fragment N(TM) i N-końcowy fragment N(EC). Po związaniu ligandu jest on rozszczepiany przez ADAM17, dając związany z błoną fragment pośredni zwany skróceniem zewnątrzkomórkowym notch. Po endocytozie fragment ten jest następnie rozszczepiany przez jedną z podjednostek katalitycznych sekretazy g w celu uwolnienia z błony peptydu pochodzącego z Notch, zawierającego domenę wewnątrzkomórkową (NICD). Notch 1 działa jako receptor dla związanych z błoną ligandów Jagged-1 (JAG1), Jagged-2 (JAG2) i Delta-1 (DLL1) w celu regulacji determinacji losu komórki. Po aktywacji ligandu przez uwolniony NICD, tworzy on kompleks aktywatora transkrypcji z RBPJ/RBPSUH i aktywuje geny enhancera locus split. Notch 1 jest zaangażowany w angiogenezę i negatywnie reguluje proliferację i migrację komórek śródbłonka oraz kiełkowanie angiogenne. Jest również zaangażowany w dojrzewanie komórek CD4+ i CD8+ w grasicy. Notch1 hamuje różnicowanie neuronalne i miogenne oraz odgrywa rolę w rozwoju po implantacji, w tym w rozwoju mezodermy, tworzeniu somitów i neurogenezie. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)