Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB1909
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H1 Antibody, clone 2D17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Histon H1′, Histon H1(0)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D17, recombinant monoclonal
opis
2D17 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 20.86 kDa
observed mol wt ~33 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H1-0(3005)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2D17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa histon H1.0. Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego histonu H1.0
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło histon H1 w lizacie komórek NIH3T3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H1 w lizatach komórek A549.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H1 w linii komórkowej A549.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd Histone H1F0 z KD 3,3 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H1 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło histon H1 w lizacie komórek NIH3T3.
Opis wartości docelowych
Histon H1.0 (UniProt: P07305; znany również jako Histone H1′, Histone H1(0)) jest kodowany przez gen H1-0 (znany również jako H1F0, H1FV) (Gene ID: 3005) u człowieka. Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Zostały one sklasyfikowane w pięciu głównych klasach. Histony rdzeniowe H2A, H2B, H3 i H4 stanowią składniki białkowe cząsteczek rdzenia nukleosomu, a histon H1 jest histonem łącznikowym, który odgrywa rolę w fałdowaniu chromatyny. Modyfikacje histonów regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. U ludzi opisano jedenaście różnych wariantów H1. Histony H1 są niezbędne do kondensacji łańcuchów nukleosomów w struktury wyższego rzędu. Występują w komórkach, które znajdują się w końcowych etapach różnicowania lub które mają niskie tempo podziału komórek. Odgrywają dominującą rolę w ustalaniu stanu zagęszczenia szeregu nukleosomów, a także wpływają na ich konformację. Histon H1 ma trzy domeny: centralną domenę kulistą, która wiąże się w pobliżu miejsca wejścia/wyjścia DNA łącznikowego na nukleosomie oraz wydłużone N- i C-końce. Centralna domena globularna jest wysoce konserwatywna wśród wszystkich podtypów H1 i zawiera motyw skrzydlatej helisy. C-koniec jest szczególnie bogaty w lizynę i argininę i ma silną skłonność do wiązania DNA. Pozbawienie histonu H1 może powodować dramatyczne zmiany w strukturze chromatyny, globalne odstępy między nukleosomami i zmniejszone zagęszczenie chromatyny. Opisano dwie izoformy histonu H1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: (Ref.: Hergeth, SP., and Schneider, R. (2015). EMBO Rep. 16(11); 1439-1453).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)