Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1842
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin-17 Antibody, clone 2K20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2K20, recombinant monoclonal
opis
2K20 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48.11 kDa
observed mol wt ~48 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT17(3872)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2K20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa cytokeratynę-17. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej cytokeratyny-17.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MCF10A.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Cytokeratynę-17 w lizacie komórek MCF10A.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę-17 w lizatach z komórek OVCAR3, skóry szczura i tkanki skóry myszy E18.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała Cytokeratynę-17 z KD 2,0 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Cytokeratynę-17 w wycinkach tkanek ludzkiej skóry.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Keratyna, cytoszkielet typu I 17 (UniProt: Q04695; znana również jako 39.1, Cytokeratin-17, CK-17, Keratin-17, K17) jest kodowana przez gen KRT17 (Gene ID: 3872) u człowieka. Keratyny są pośrednimi białkami filamentowymi nabłonka, które wykazują wysoki stopień różnorodności molekularnej. Są to heteropolimeryczne filamenty utworzone przez parowanie keratyn typu I i typu II, które ulegają ekspresji w wysoce specyficznych wzorcach w zależności od typu nabłonka i etapu różnicowania komórkowego. Ważną unikalną cechą cytokeratyn jest ich ekspresja specyficzna dla typu komórek nabłonkowych. U zwierząt wyższych opisano około 20 różnych białek cytokeratynowych w różnych kombinacjach na różnych etapach rozwoju. Cytokeratyna 17 jest keratyną typu I, która bierze udział w tworzeniu i utrzymywaniu różnych przydatków skóry, w szczególności w określaniu kształtu i orientacji włosów. Jest wymagana do prawidłowego wzrostu mieszków włosowych. Jej ekspresję odnotowano w zewnętrznej osłonce korzenia i regionie rdzenia mieszka włosowego, macierzy paznokcia i nabłonku łożyska paznokcia, nabłonku płaskonabłonkowym błony śluzowej oraz w komórkach podstawnych nabłonka jamy ustnej. Ulega również ekspresji w naskórku dłoniowo-podeszwowym oraz gruczołach potowych i sutkowych. Indukcja cytokeratyny 17 jest zgłaszana w uszkodzonym lub zestresowanym naskórku. Może być również indukowana przez IFN, TNF- i TGF-. Moduluje funkcję TNF- w specyficznym kontekście cyklu włosowego. Reguluje syntezę białek i wzrost komórek nabłonkowych poprzez wiązanie z białkiem adapterowym SFN i stymulację szlaku Akt/mTOR. Zawiera centralną -helikalną domenę pręcikową 310 aminokwasów otoczoną niehelikalnymi domenami głowy (aa 1-83) i ogona (aa 393-432). To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: McGowan, KM., and Coulombe, PA. (2000). J. Invest. Dermatol. 114(6); 1101-1107).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)