ZRB1809
Anti-COIL Antibody, clone 2K14-2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
p80-coilin
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2K14-2, recombinant monoclonal
opis
2K14-2 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 62.61 kDa
observed mol wt ~Target molecular weight 38 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COIL(8161)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with His-ABP-tagged recombinant fragment of Human Coilin (COIL).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected His-ABP tagged recombinant fragment of Human Coilin (COIL).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Coilin (COIL) in HepG2 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Coilin (COIL) in Human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound Coilin peptide with a KD of 3.0 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected COIL in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1