Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB1773
Sigma-Aldrich
Anti-SUZ12 Antibody, clone 2E2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko polikombinowe SUZ12; białko E2F target 9 wytrącane z chromatyny; białko ChET 9: połączone z białkiem JAZF1; homolog białka supresora zeste 12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E2, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 83.06 kDa
observed mol wt ~84 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, canine, monkey, feline
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUZ12(23512)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2E2 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko Polycomb SUZ12. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka Polycomb SUZ12.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło SUZ12 w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SUZ12 w lizatach komórek NIH3T3 i C6.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała SUZ12 z KD 4,0 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SUZ12 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko polikombinowe SUZ12 (UniProt: Q15022; znane również jako Chromatin precipitated E2F target 9 protein, ChET 9 protein, Joined to JAZF1 protein, Suppressor of zeste 12 protein homolog, SUZ12) jest kodowane przez gen SUZ12 (znany również jako CHET9, JJAZ1, KIAA0160) (Gene ID: 23512) u człowieka. SUZ12 jest składnikiem kompleksu PRC2, który składa się z głównych podjednostek EED, EZH1 lub EZH2, SUZ12 i RBBP4 oraz różnych kombinacji podjednostek pomocniczych, w tym AEBP2, JARID2, PHF19, MTF2 i EPOP. Kompleks ten metyluje lizynę 9 (H3K9me) i lizynę 27 (H3K27me) histonu H3, prowadząc do represji transkrypcji dotkniętych genów docelowych. Kompleks ten służy również jako platforma rekrutacyjna dla metylotransferaz DNA, łącząc w ten sposób dwa systemy represji epigenetycznej. Wykazano, że SUZ12 jest niezbędny do różnicowania embrionalnych komórek macierzystych (ES). Jest on wymagany do ustanowienia specyficznego programu ekspresji dla różnicowania ES. Całkowita utrata SUZ12 powoduje globalną utratę H3K27me3 i destabilizację EZH2. Zarodki myszy SUZ12 -/- umierają około siedmiu dni po zapłodnieniu. W spokojnych komórkach SUZ12 ulega ekspresji na niskim poziomie, a jej ekspresja wzrasta przy przejściu fazy G1/S. Nadekspresję SUZ12 odnotowano w kilku przypadkach raka piersi i okrężnicy. Aberracja chromosomalna obejmująca SUZ12 została również powiązana z guzami zrębu endometrium. Guzy te są często związane z t(7;17)(p15;q21), co skutkuje onkogenem JAZF1-SUZ12 (JJAZ1), który składa się z części N-końcowej JAZF1 i części C-końcowej SUZ12. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Pasini, D., et al. (2007). Mol. Cell. Biol.27(10); 3769-3779; Lee, SCW., et al. (2005). Blood. 126(2); 167-175; Pasini, D., et al. (2004). EMBO J. 23(20); 4061-4071).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)