ZRB1639
Anti-TrkA Antibody, clone 2J4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
High affinity nerve growth factor receptor;EC:2.7.10.1;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1;TRK1-transforming tyrosine kinase protein;Tropomyosin-related kinase A;Tyrosine kinase receptor;Tyrosine kinase receptor A;gp140trk;p140-TrkA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2J4, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 87.5 kDa
observed mol wt ~140 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTRK1(4914)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected TrkA in K562 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis (WB): 1:10,000 dilution of this antibody detected His-tagged recombinant fragment of Human TrkA.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TrkA peptide with a KD of 4.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TrkA in SH-SY5Y cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TrkA in human adrenal gland tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1