ZRB1523
Anti-CACNG8/TARP γ8 Antibody, clone 1K4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Podjednostka gamma-8 zależnego od napięcia kanału wapniowego (UniProt: Q8WXS5; znana również jako podjednostka gamma-8 neuronalnego kanału wapniowego bramkowanego napięciem, przezbłonowe białko regulatorowe AMPAR gamma-8, TARP gamma-8).
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1K4, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 43.31 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, bovine, feline, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNG8(59283)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ocena immunohistochemiczna (parafina) w wycinkach tkanki kory mózgowej szczura.
Analiza immunohistochemiczna (parafina) (IHC(P)): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło CACNG8/TARP w wycinkach tkanek kory mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CACNG8/TARP 8 w komórkach SH-SY5Y.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył CACNG8/TARP 8 w milionie komórek SHSY5Y.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane metodą immunohistochemii (parafina) w skrawkach tkanki kory mózgowej szczura.
Analiza immunohistochemii (parafina) (IHC(P)): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło CACNG8/TARP w skrawkach tkanki kory mózgowej szczura.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)