ZRB1434
Anti-phospho-Chk2-Thr68 Antibody, clone 1B17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 60.92 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr68)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HeLa poddanych działaniu światła UV.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kinazę punktu kontrolnego 2 (Chk2) w lizacie z komórek HeLa traktowanych światłem UV (50 mili dżuli, a następnie odzyskiwanie 1 godziny), ale nie w komórkach nietraktowanych.
Testowane aplikacje
Test hamowania peptydem: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z komórek HeLa poddanych działaniu światła UV było uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosforylowanym peptydem Chk2-Thr68, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Chk2-Thr68 w wycinkach tkanki ludzkiego raka okrężnicy.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Chk2-Thr68 w komórkach HeLa poddanych działaniu światła UV.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd fosfo-Chk2-Thr68 z KD wynoszącym 2,5 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)