Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa integrynę a-3 (ITGA3). Celuje w epitop w obrębie 29 aminokwasów od C-końcowej domeny cytoplazmatycznej. Wykrywa łańcuch a i białko pełnej długości.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 29 aminokwasom z C-końcowej, cytoplazmatycznej domeny ludzkiej integryny a-3
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek U2OS.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ITGA3 w lizacie komórek U2OS.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ITGA3 w lizatach komórek A431 i C2C12.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ITGA3 w komórkach A431.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała ITGA3 z KD 6,8 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło ITGA3 w wycinkach ludzkich tkanek nerek i płuc.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-ITGA3, klon 1D6 10889, nr kat. ZRB1389, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ITGA3 (CD49c) i jest testowane w teście wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Integryna alfa-3 (UniProt: P26006; znana również jako członek rodziny antygenów C CD49, FRP-2, galaktoproteina B3, GAPB3, podjednostka alfa VLA-3, CD49c) jest kodowana przez gen ITGA3 (znany również jako MSK18) (identyfikator genu: 3675) u człowieka. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z podjednostki a i podjednostki b, które funkcjonują w adhezji i sygnalizacji na powierzchni komórki. Zawierają dużą domenę zewnątrzkomórkową odpowiedzialną za wiązanie ligandów, pojedynczą domenę transbłonową i domenę cytoplazmatyczną. Dokładna kombinacja różnych podjednostek a i b dyktuje specyficzność wiązania integryn z różnymi składnikami ECM. Chociaż obie podjednostki są wymagane do adhezji, specyficzność wiązania zależy głównie od zewnątrzkomórkowej części podjednostki a. Strukturalna i funkcjonalna różnorodność rodziny integryn opiera się na zdolności parowania poszczególnych podjednostek a i b. Integryna a -3 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-32), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 33-991), domenę transbłonową (aa 992-1014) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1015-1051). Ma dwa łańcuchy - łańcuch ciężki (aa 33-872) i łańcuch lekki (aa 876-1051). Integryna a3 dimeryzuje z integryną b1, tworząc receptor dla fibronektyny, lamininy, kolagenu, epiligryny, trombospondyny i proteoglikanu siarczanu chondroityny 4 (CSPG4). Zapewnia miejsce dokowania dla FAP (seprazy) w błonach plazmatycznych invadopodia w sposób zależny od kolagenu, a zatem może uczestniczyć w adhezji, tworzeniu invadopodia i procesach degradacji macierzy, promując inwazję komórek. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany