ZRB1343
Anti-Histone H1E frameshift Antibody, clone 1D8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Histone 1, H1e;Histone H1.4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D8, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.87 kDa
observed mol wt ~31 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIST1H1E(3008)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human oligodendroglioma cells expressing wild-type, heterozygous fs, or homozygous fs H1E.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H1E frameshift in Human oligodendroglioma cells expressing heterozygous fs (B39), or homozygous fs (A41) H1E, but not the wild-type H1E.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Histone H1E frameshift in Oligodendroglioma cells transfected with Histone H1E frameshift transgene (Data courtesy of Dr. Alexey Soshnev and Dr C. David Allis, Rockefeller University).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected Histone H1E frameshift in ChIP analysis of Oligodendroglioma cells transfected with Histone H1E frameshift or wildtype H1E transgenes (Data courtesy of Dr. Alexey Soshnev and Dr. C. David Allis, Rockefeller University).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected H1E frameshift, clone 1D8 ZooMAbZooMAb® Rabbit Monoclonal in Immunohistochemistry applications Wildtype and Histone H1E Frameshift transgenic mouse brain (Data courtesy of Dr. Alexey Soshnev and Dr. C. David Allis, Rockefeller University).
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Histone H1E frameshift in Human blood, mouse embryonic stem cells (ESCs), and human oligodendroglioma cells expressing H1E frameshift (Data courtesy of Dr. Alexey Soshnev and Dr. C. David Allis, Rockefeller University).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1