Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB1110
Sigma-Aldrich
Anti-QPRTase Antibody, clone 1G22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G22, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~30.85 kDa
observed mol wt ~35 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G22 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa fosforybozylotransferazę chinolinianową (QPRTase).
Immunogen
Rekombinowana ludzka fosforybozylotransferaza chinolinianowa (QPRTase) znakowana His o pełnej długości.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło QPRTase w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło QPRTase w lizatach z ludzkiego mózgu, komórek C6 i HepG2.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowaną QPRTazę z KD wynoszącym 1,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło QPRTase w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło QPRTase w milionie komórek HepG2.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło QPRTase w komórkach HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-QPRTase, klon 1G22 10889, nr kat. ZRB1110, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na QPRTase i jest testowane w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Pirofosforylaza nikotynianowo-nukleotydowa [karboksylująca] (UniProt: Q15274; znana również jako EC:2.4.2.19, Quinolinate phosphoribosyltransferase [decarboxylating], QAPRTase, QPRTase) jest kodowana przez gen QPRT (Gene ID: 23475) u człowieka. QPRTase jest heksamerycznym enzymem utworzonym przez trzy homodimery. Bierze udział w syntezie de novo NAD przy użyciu kwasu chinolinowego (QA) jako prekursora, który jest wytwarzany poprzez degradację tryptofanu w szlaku kynureninowym. U ssaków wykazano, że QA jest związkiem ekscytotoksycznym, który może prowadzić do neurodegeneracji poprzez nadmierną aktywację receptorów NMDA. Jedynym znanym szlakiem eliminacji QA jest dekarboksylacja i koniugacja z fosforybozylopirofosforanem w celu utworzenia mononukleotydu nikotynamidowego (NaMN), który jest katalizowany przez QPRTazę. W mózgu wykazano, że QPRTaza jest preferencyjnie zlokalizowana w komórkach glejowych i neuronach komór mózgowych. Wykazano, że jej poziom w wątrobie jest kilkakrotnie wyższy niż w mózgu. QPRTase ma trzy miejsca wiązania QA (aa 138-139; 160-161; i 248-250), a region składający się z aminokwasów 8-12 jest ważny dla tworzenia heksameru. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Fukuoka, SI., et al. (1998). Biochim. Biophys. Acta. 1395(2); 192-201; Youn, HS., et al. (2016). Sci. Rep. 6; 19681).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)