Z757365
Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
single channel, volume 5-50 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius 728040
pojemność
5-50 μL
Opis ogólny
Pipety Sartorius Proline Plus z rodziny Biohitfamily charakteryzują się wysoką jakością i niewielką siłą pipetowania. Dzięki solidnej konstrukcji, Proline Plus nadaje się do zmiennych codziennych zastosowań laboratoryjnych i obejmuje pełny zakres od 0,1 μl do 10 ml.
- Zmniejszona siła pipetowania zapobiega RSI i poprawia wyniki
- Dokładność i precyzja
- Pipetowanie bez zanieczyszczeń dzięki filtrom Safe-Cone
- Solidna konstrukcja
- Najłatwiejsza w utrzymaniu pipeta
Informacje prawne
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)