Z756652
Freezer storage box, 81-place
orange
Synonim(y):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural polypropylene
orange
Właściwości
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18852-0014
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Opis ogólny
- Alphanumeric indexing
- Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
- Stackable with molded-in ′no slide′ features
- Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling