Z744246
Wilmad® Single Crystal Mounting Rod
size 4 mm, pack of 1
Synonim(y):
Pręt montażowy EPR, Pręt montażowy Supasil
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-857-Q
szer. × dł.
5 mm × 260 mm
rozmiar
4 mm
Opis ogólny
Pręty te są produkowane z najwyższej jakości syntetycznego kwarcu, aby wyeliminować wady środka E i zanieczyszczenia materiałem paramagnetycznym.
Zastosowanie
EPR
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)