Z744226
KDS Legato™ 380 Emulsifier/Homogenizer
AC/DC input 100-240 V, UK plug
Synonim(y):
dosing pump, infusion pump, withdrawal pump
About This Item
Właściwości
no. of channels 1 (per pump)
CE, RoHS Approved
accuracy ± 0.35%
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788380
dł. × śr. × wys.
8.89 cm (3.5 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 27.94 cm (11 in.)
pojemność
0.0005—140 mL
masa
4.9 kg (10.75 lb ), (pump)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Selectable emulsifying rates
- Selectable volumes
- Adjustable duration – Enter the number of cycles or the total time