Z744221
KDS Gemini 88 Plus Dual Rate Syringe Pump, Infusion/Withdrawal
AC/DC input 100-240 V, US 2-pin plug
Synonim(y):
dosing pump, infusion pump, withdrawal pump
About This Item
Właściwości
no. of channels 2
CSA Approved
accuracy ± 0.25%
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788088
dł. × śr. × wys.
28 cm (11 in.) × 39 cm (15 in.) × 21 cm (8 in.)
pojemność
0.0005—60 mL
masa
9.09 kg (21 lb)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Two separate syringe pumps in one instrument
- Large touch screen display allows quick and easy setup
- High or low pressure operation
- Compatible with a wide variety of syringes
- Continuous fluid delivery
- TTL, USB & RS-232 Communication
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)