Kluczowe dokumenty
Z742705
BenchMixer XLQ QuEChERs Shaker/Vortexer
AC/DC input 115 V AC, US 2-pin plug
Synonim(y):
dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej, laboratorium vortexer, mikser wirowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
linia produktu
BenchMixer
Właściwości
(3.6 mm orbit)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1010-TST
Parametry
speed (500-2500 rpm)
metody
QuEChERS: suitable
dł. całkowita × szer. × wys.
15 in. (38.5 cm) × 9.2 in. (23.5 cm) × 16.5 in. (42 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. (30 cm) × 7 in. (17.8 cm)
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
BenchMixer XLQ został zaprojektowany do użytku w QuEChERS i innych metodach przygotowania próbek. Dostarczany ze stojakami na probówki o pojemności 50 ml trzymane poziomo oraz 15 ml i 1,5/2,0 ml trzymane pionowo, zastępuje tradycyjne ręczne wytrząsanie w tych zastosowaniach.
Wiele próbek może być przetwarzanych jednocześnie w stojakach Benchmixer XLQ o dużej pojemności, oszczędzając czas i zapobiegając zmęczeniu operatora. Energiczne, spójne wytrząsanie zapewnia, że wszystkie próbki są narażone na identyczne warunki w tej samej partii próbek, a także między partiami.
BenchMixer XLQ tworzy prawdziwy wir w pionowych stojakach na próbki, utrzymując górną część probówki w bezruchu, podczas gdy dolna obraca się na orbicie 3,6 mm. Czas i prędkość są precyzyjnie kontrolowane przez cyfrowy mikroprocesor. Tryb impulsowy pozwala na bardziej energiczne mieszanie. Cicha praca, minimalne wibracje i długa żywotność są gwarantowane przez precyzyjnie wyważony układ napędowy i mocny silnik.
Korzystanie z BenchMixer XLQ jest proste. Aby załadować stojaki na próbki, należy poluzować pokrętła na nieruchomych stalowych prętach i podnieść górną płytkę na próbki. Jeden z prętów jest krótszy od drugiego, co umożliwia podniesienie i obrócenie płyty na bok. Po załadowaniu próbek opuść płytkę na miejsce i dokręć pokrętła. Wybierz żądaną prędkość i czas pracy na cyfrowym panelu sterowania i naciśnij przycisk start. BenchMixer XLQ może wykonywać mieszanie bez nadzoru przez zaledwie 1 minutę lub do 100 godzin.
Podczas gdy BenchMixer XLQ jest skonfigurowany przede wszystkim dla protokołów QuEChERS, dostępne są dodatkowe stojaki, aby pomieścić prawie każdy rodzaj naczynia powszechnie spotykanego w laboratorium.
Informacje prawne
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.