Kluczowe dokumenty
Z742656
Tube-O-Reactor
Medi, MWCO 4 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
41123100
NACRES:
NA.56
Właściwości
Medi
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
G-BioSciences 786-027-4K
wielkość porów
4 kDa MWCO
Opis ogólny
Tube-O-Reactor to system, który umożliwia przeprowadzenie wszystkich kluczowych etapów sieciowania, sprzęgania i modyfikacji białek i/lub kwasów nukleinowych w jednej probówce. Minimalizuje to ryzyko utraty próbki, czasu eksperymentu i etapów praktycznych.
System Tube-O-Reactor jest dostępny w trzech rozmiarach MWCO, 4kDa, 8kDa i 15kDa. Tube-O-Reactor jest dostarczany jako zestaw Micro dla próbek o objętości 20-250 μl i Medi dla próbek o objętości 0,2-2 ml.
Każdy Tube-O-Reactor nadaje się do 5 reakcji, w zależności od objętości próbki, i jest dostarczany z:
  • 5 Medi lub 5 Micro Tube-O-Reactor
  • 5 pływaków dla każdego rozmiaru Tube-O-Reactor
  • 5 komór reakcyjnych do mikrodializy
  • Szklane kulki
Informacje prawne
Tube-O-Reactor is a trademark of Geno Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)