Z742620
Tube-O-CONCENTRATOR™ Concentration Device
0.2 ‑ 2.5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41123100
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
Właściwości
0.2 ‑ 2.5 mL
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
G-BioSciences 786-626
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Tube-O-CONCENTRATOR to wszechstronne urządzenie do zatężania, które wykorzystuje nowy płynny polimer i nasz opatentowany
Tube-O-CONCENTRATOR do szybkiego zatężania rozcieńczonych roztworów białek bez strat. Unikalna konstrukcja rurki zapewnia odzyskanie 100% próbki; wystarczy umieścić całe urządzenie w wirówce stołowej i obracać przez kilka sekund.
Roztwór Tube-O-CONCENTRATOR jest płynnym polimerem, który szybko absorbuje wodę przez membranę dializacyjną w nasadce Tube-O-CONCENTRATOR, która zatrzymuje wszystkie cząsteczki o masie cząsteczkowej >1kDa.
Tube-O-CONCENTRATOR jest dostępny w dwóch rozmiarach do zatężania próbek o objętości do 250 μl (Micro) lub 2,5 ml (Medi).
Tube-O-CONCENTRATOR do szybkiego zatężania rozcieńczonych roztworów białek bez strat. Unikalna konstrukcja rurki zapewnia odzyskanie 100% próbki; wystarczy umieścić całe urządzenie w wirówce stołowej i obracać przez kilka sekund.
Roztwór Tube-O-CONCENTRATOR jest płynnym polimerem, który szybko absorbuje wodę przez membranę dializacyjną w nasadce Tube-O-CONCENTRATOR, która zatrzymuje wszystkie cząsteczki o masie cząsteczkowej >1kDa.
Tube-O-CONCENTRATOR jest dostępny w dwóch rozmiarach do zatężania próbek o objętości do 250 μl (Micro) lub 2,5 ml (Medi).
W zestawie:
- Roztwór koncentratora - 125 ml
- 10189, 1000MWCO, Micro - objętość próbki do 250 ul - 5 sztuk
- Kubki do mikrodializy - 5 sztuk
- Pływaki - 5 sztuk
- Nasadki do przechowywania - 5 sztuk
Informacje prawne
Tube-O-CONCENTRATOR is a trademark of Geno Technology, Inc.
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)