Kluczowe dokumenty
Z742250
Lena Biosciences GradientEZ 3D Cell Migration System
6-petal
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 12 discs
producent / nazwa handlowa
Lena Biosciences SC-G001-0012
Parametry
80 °C max. temp.
dysk śr. zewn. × śr. wewn.
15 mm × 4 mm
grubość dysku
400 μm , dry state
kolor
white to off-white
wielkość porów
90 % porosity
Opis ogólny
Gradienty stężeń chemicznych wpływają na normalne procesy fizjologiczne oraz ewolucję i progresję wielu chorób.
Podłoża GradientEZ umożliwiają badaczom modelowanie zależnych od gradientu stanów patologicznych w 3D, w tym raka, chorób zapalnych i autoimmunologicznych, oraz testowanie strategii terapeutycznych w tych modelach in vitro. GradientEZ można używać do stosowania, testowania i badania przesiewowego wielu czynników testowych i ich gradientów równolegle lub sekwencyjnie z in situ:
  • Hodowle komórkowe 3D
  • Rozproszona populacja komórek inwazyjnych 3D dokonująca inwazji w 3D
  • 3D rozproszona zawiesina komórek opodatkowujących w 3D
Podłoża te bazują na sprawdzonym składzie 9550, umożliwiając generowanie złożonych i powtarzalnych gradientów rozpuszczalnych czynników i cząsteczek związanych z podłożem. Wszystkie podłoża GradientEZ obsługują współ- i przeciw-gradienty wielu badanych związków stosowanych w testach chemotaksji, inwazji, chemo-inwazji i angiogenezy.
Następnie podłoża GradientEZ umożliwiają jednoczesne testowanie strategii łączenia leków w bliższych fizjologicznie modelach 3D in vitro. Zapewnia to niezwykłą bazę wiedzy, której nie można wyjaśnić w oddzielnym lub sekwencyjnym stosowaniu mono-strategii, z dodatkową korzyścią ekonomiczną w postaci czasu, zasobów ludzkich i materiałów zainwestowanych w badania.
Inne uwagi
Pasuje do szalek Petriego, płytek 6-dołkowych do 24-dołkowych i wkładek 6-dołkowych.
Informacje prawne
GradientEZ is a trademark of Lena Biosciences, Inc.
SeedEZ is a trademark of Lena Biosciences, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1