Z742032
GVS Centrex Centrifuge Filter
Nylon membrane, pore size 0.2 μm, working volume 5.0 mL, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
GVS Life Sciences 10467010
rozmiar probówki
5 mL
pojemność robocza
5.0 mL
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Filtry wirówkowe CENTREX są dostarczane z szeroką gamą mediów filtracyjnych i separacyjnych. Dostępne są wersje sterylne i niesterylne o pojemności 1,5 ml i 5,0 ml.
Zastosowanie
- Membrana z octanu celulozy 0,45 μm do szybkiej elucji żeli agarozowych
- Przygotowanie próbki do kontroli jakości
- Membrana z octanu celulozy i nitrocelulozy do szybkiego oczyszczania i filtracji roztworów wodnych.
Cechy i korzyści
- Odśrodkowe jednostki filtrujące z różnymi rodzajami filtrów membranowych
- Szybkie i proste przygotowanie dużej liczby próbek
- Możliwość przetwarzania więcej niż sześciu próbek jednocześnie
- Idealny do zautomatyzowanych systemów i szybkiej filtracji wsadowej z użyciem robotów
- Unikanie zanieczyszczeń krzyżowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)