Kluczowe dokumenty
Z742026
GVS Centrex Centrifuge Filter
nitrocellulose membrane, pore size 0.45 μm, working volume 1.5 mL, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.24
Materiały
nitrocellulose membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
GVS Life Sciences 10467005
rozmiar probówki
1.5 mL
pojemność robocza
1.5 mL
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Filtry wirówkowe CENTREX są dostarczane z szeroką gamą mediów filtracyjnych i separacyjnych. Dostępne są wersje sterylne i niesterylne o pojemności 1,5 ml i 5,0 ml.
Zastosowanie
  • Membrana z octanu celulozy 0,45 μm do szybkiej elucji żeli agarozowych
  • Przygotowanie próbki do kontroli jakości
  • Membrana z octanu celulozy i nitrocelulozy do szybkiego oczyszczania i filtracji roztworów wodnych.
Cechy i korzyści
  • Odśrodkowe jednostki filtrujące z różnymi rodzajami filtrów membranowych
  • Szybkie i proste przygotowanie dużej liczby próbek
  • Możliwość przetwarzania więcej niż sześciu próbek jednocześnie
  • Idealny do zautomatyzowanych systemów i szybkiej filtracji wsadowej z użyciem robotów
  • Unikanie zanieczyszczeń krzyżowych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)