Z741674
Sartorius VALUEPAK pipette tips
volume range -1,200 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
opakowanie
pack of 960 ea (refil)
pkg of refill
producent / nazwa handlowa
Sartorius 791202
maksymalna pojemność
1.2 mL
zakres pojemności
-1,200 μL
pojemność
1200 μL
Opis ogólny
Duże opakowania końcówek z idealnym dopasowaniem i uszczelnieniem do pipetora. Zapewnia to najlepszą możliwą dokładność i precyzję w najlepszej możliwej cenie. Kompatybilne z funkcją Optiload w pipetorach Biohit Picus, 1303, 2025 i 545 Plus, umożliwiającą ergonomiczne i lekkie mocowanie i wyrzucanie końcówek.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)