Z741605
Standard Safe-Cone Filter
diam. 3.15 mm, polyethylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
opakowanie
package of 50 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Sartorius 721007
Średnica
3.15 mm
Opis ogólny
Unikalne i wymienne filtry Safe-Cone z polietylenu (PE) działają jako ostateczna bariera zapobiegająca przedostawaniu się płynów i oparów cieczy do wewnętrznych elementów pipety. Standardowe filtry Safe-Cone są przeznaczone do ogólnych zastosowań. Mogą być używane do tego samego rodzaju pracy, do której zalecany jest filtr Plus, ale wymagają częstszej wymiany. Filtry Safe-Cone są przeznaczone do takich zastosowań, jak praca z substancjami radioaktywnymi, hodowla komórek, praca z bakteriami i wirusami oraz biologia molekularna. Częstotliwość wymiany filtra zależy od zastosowania i próbki. Jednakże, zgodnie z badaniami, filtr powinien być wymieniany codziennie (lub po 50 do 250 pipetowaniach) i natychmiast w przypadku nadmiernego aspiracji. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, do wymiany filtra należy używać kleszczyków. Pipety 2025 posiadają również wbudowany wyrzutnik filtra. Ponadto przed zamontowaniem nowego filtra należy oczyścić stożek końcówki etanolem (70%). Unikalne i wymienne polietylenowe (PE) filtry Safe-Cone stanowią ostateczną barierę zapobiegającą przedostawaniu się płynów i oparów cieczy do wewnętrznych elementów pipety. Standardowe filtry Safe-Cone są przeznaczone do ogólnych zastosowań. Mogą być używane do tego samego rodzaju pracy, do której zalecany jest filtr Plus, ale wymagają częstszej wymiany. Filtry Safe-Cone są przeznaczone do takich zastosowań, jak praca z substancjami radioaktywnymi, hodowla komórek, praca z bakteriami i wirusami oraz biologia molekularna. Częstotliwość wymiany filtra zależy od zastosowania i próbki. Jednakże, zgodnie z badaniami, filtr powinien być wymieniany codziennie (lub po 50 do 250 pipetowaniach) i natychmiast w przypadku nadmiernego aspiracji. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, do wymiany filtra należy używać kleszczyków. Pipety 2025 posiadają również wbudowany wyrzutnik filtra. Ponadto przed montażem nowego filtra należy oczyścić stożek końcówki etanolem (70%).
Informacje prawne
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)