Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z740362
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
volume - 0.1–2.5 μL, 0.5–10 μL, 2–20 μL (yellow), 10–100 μL, 20–200 μL, 100–1,000 μL, pack of 6 ea
Synonim(y):
Adjustable volume pipette
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opis
with stand
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 2231302007
zakres pomiaru objętości
0.1-2.5 μL
0.5-10 μL
10-100 μL
100-1000 μL
2-20 μL
20-200 μL
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
Reference 2 jest następcą bardzo udanej pipety Reference i podnosi już i tak wysokie standardy serii dzięki nowej konstrukcji, zmniejszonej masie i siłom roboczym oraz wersjom wielokanałowym. Jako produkt premium w ofercie pipet Eppendorf, Reference 2 zapewnia najdokładniejsze możliwe wyniki, a także solidną, niezawodną obsługę i optymalne bezpieczeństwo użytkownika.
Te poziomy bezpieczeństwa sprawiają, że Reference 2 jest idealny do stosowania z cennymi cieczami lub w każdym zastosowaniu wymagającym wyjątkowo wysokiego poziomu dokładności. Gdy nie można iść na kompromis w zakresie jakości i powtarzalności, nowy Reference 2 firmy Eppendorf jest idealnym urządzeniem do tych zastosowań związanych z obsługą cieczy.
Opakowanie
Includes: 6 adjustable-volume pipettes (0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL/yellow, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1,000 μL), 1 full box of Eppendorf pipette tips for each pipette volume (excludes 5 mL and 10 mL tips), includes a carousel stand.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Reference is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)