Z728152
Hettich® fixed angle rotor, 30 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place (w/ bio-containment lid)
Synonim(y):
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 30 x 0.2/2.0 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 4790
Parametry
24,400 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)