Kluczowe dokumenty
Z707430
AeraSeal film
non-sterile
Synonim(y):
Oddychająca uszczelka płyty, Uszczelka płyty przebijającej, Uszczelnienie płytki ELISA, Uszczelnienie płytki qPCR, przepuszczalna folia ze sztucznego jedwabiu
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiały
Rayon film
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific B-100
metody
tissue culture: suitable
Długość
142.9 mm
szer. × dł.
8.26 cm × 14.29 cm
Szerokość
82.6 mm
Opis ogólny
A 140 μm thick hydrophobic porous sealing film with medical-grade adhesive for tissue culture plates, bio-blocks, and 96-well plates where gas exchange is necessary for cell or bacterial growth. AeraSeal sealing films minimize cross-contamination, spillage and evaporation. They allow uniform air and CO2 exchange for all wells, unlike plate lids which favor exchange for wells near the plate edges. Dimensions: 82.6 by 142.9 mm for standard-size tissue culture plate
  • non-cytotoxic, highly gas permeable
  • easily pierceable with pipet tips or pipets for sample recovery
  • recommended for temperatures from -20 °C to +80 °C
Note: AeraSeal films are suitable for hypoxic culture conditions.
Informacje prawne
AeraSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)