Key Documents
Z707406
ThinSeal film
non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiały
polyester film
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific 100-THIN-PLT
metody
ELISA: suitable
Długość
141 mm
szer. × dł.
7.94 cm × 14.1 cm
Szerokość
79.4 mm
Opis ogólny
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
Informacje prawne
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.