Z688665
Nunc® MicroWell™ 96 well polystyrene plates
Synonim(y):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical clear wells
polystyrene
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
pinchbar; high flange design
opakowanie
case of 180
producent / nazwa handlowa
Nunc 249570
płytka dł. × szer.
128 mm × 86 mm
rozmiar
96 well
pojemność dołka
300 μL
maksymalna pojemność dołka
300 μm
pojemność robocza dołka
150 μL
kolor
clear
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Standard MicroWell™ Plate format
- High flange design facilitates automated handling of plates of standard 96 well format
- Raised well rims help prevent cross contamination and evaporation
- Standard multiwell plate format
- Excellent optical quality
- Lids are not supplied with this product
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)