Z666254
Greiner dishes
diam. × H 100 mm × 20 mm, vented, heavy-duty plastic
Synonim(y):
dania kulturalne, naczynia do hodowli bakterii, naczynia do hodowli komórkowych, szalki Petriego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 360 ea (24 x packs of 15)
producent / nazwa handlowa
Greiner 664102
śr. × wys.
100 mm × 20 mm
Maksymalna objętość naczynia
100 mL
przydatność
suitable for (bacteriological applications)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Naczynia Greiner są wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polistyrenu.
- Naczynia zapewniają wolne od zniekształceń powierzchnie optyczne ułatwiające oglądanie pod mikroskopem i nadają się do wszystkich zastosowań bakteriologicznych.
- Produkowane w kontrolowanych warunkach o niskim obciążeniu biologicznym, zapewniających spełnienie wszystkich ogólnych norm i wymagań bakteriologicznych.
- Wentylowana konstrukcja umożliwia łatwą wymianę gazową.
- Możliwość sztaplowania zapewnia wygodną oszczędność miejsca.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)