Z663662
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
orange vinyl
opakowanie
roll of 15 m
producent / nazwa handlowa
Brady PTL-42-439-OR
dostępność
available only in EU
szer. × dł.
25.40 mm × 15 m
Informacje prawne
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)