Kluczowe dokumenty
Z662887
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-53N + 963-128, DKD Calibration Certificate included
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern 440-53N + 963-128
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
6000 g, resolution: 1 g, linearity: ±2 g
szer. × głębokość × wys.
165 mm × 230 mm × 80 mm
rozmiar platformy
170 mm × 150 mm
masa
~1 kg
moc baterii
9 V
Opis ogólny
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)