Kluczowe dokumenty
Z662666
Kern pocket balances
weighing capacity 150 g, resolution: 0.1 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern CM 150-1N
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
150 g, resolution: 0.1 g
dł. całkowita × szer. × wys.
85 mm × 130 mm × 25 mm
szalka dł. × szer.
70 mm × 80 mm
moc baterii
3 × 1.5 V AAA
Opis ogólny
  • Handy pocket sized balance with calculator
  • Protected against pressure and dust by a hardcase
  • Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
  • Adjusting programme CAL, guarantees high quality