Kluczowe dokumenty
Z659630
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
insert tub with lid for Z659584, Z659592 and Z659002
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin KW 3
dostępność
not available in USA and Canada
dł. × szer. × wys.
195 mm × 115 mm × 88 mm
Opis ogólny
Pokrywa ze stali nierdzewnej do kąpieli ultradźwiękowej chroni płyn do kąpieli przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi i zapobiega nieprzyjemnym zapachom z dodanych środków czyszczących lub dezynfekujących. Ponadto hałas emitowany podczas pracy myjki ultradźwiękowej, który może być postrzegany jako irytujący, jest zmniejszony. Pokrywy są zaprojektowane w taki sposób, że wszelkie występujące skropliny są kierowane z powrotem do wanny.
Cechy i korzyści
  • chroni płyn do kąpieli przed zanieczyszczeniem
  • dźwiękochłonny
Informacje prawne
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)