Kluczowe dokumenty
Z654361
Consort EV series power supplies
EV202, output0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
wejście AC/DC
230 V AC
opis
4 × 4 mm sockets
5 ohms min load resistance
producent / nazwa handlowa
EV202
dostępność
available only in EU
Parametry
0-40 °C ambient temperature
szer. × śr. × wys.
31 cm × 26 cm × 15 cm
masa
10 kg
moc wyjściowa
0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
Opis ogólny
  • Czasomierz 0-99,59 godz.
  • Voltogodziny 0-99,99 kVH
  • Wyświetlacz LCD, 2 × 16 znaków
  • Wykrywanie upływu uziemienia 500 μA
  • Wykrywanie braku obciążenia, programowalne, wykrywanie przeciążenia
  • Rejestrowanie 3600 wartości danych
  • Wilgotność bez kondensacji 0-95%
Wszystkie zasilacze serii Consort EV oferują ręczne programowanie napięcia, prądu, tymczasowe zmiany parametrów mocy i czasu mogą być dokonywane bez przerywania pracy. Do 9 często używanych programów może być przechowywanych do przywołania w przyszłości.
Urządzenia są w pełni zabezpieczone przed przeciążeniem, w tym przed przypadkowym zwarciem wyjścia. Galwaniczna izolacja wejścia/wyjścia RS232 zapobiega zakłóceniom pętli masy po podłączeniu do komputera.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)